Få mere at vide
1-(2’,5’-Dimethoxyphenyl)-2-azidoethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2',5'-Dimethoxyphenyl)-2-azidoethanone |
| CAS | 329039-62-5 |
| Molekylær formel | C10 H11 N3 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O3/c1-15-7-3-4-10(16-2)8(5-7)9(14)6-12-13-11/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 2-azido-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.21 |
| Formel vægt | 221.08 |