missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,5,6-Tetramethylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,5,6-tetramethylnaphthalene |
| CAS | 2131-43-3 |
| Molekylær formel | C14 H16 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16/c1-9-5-7-14-12(4)10(2)6-8-13(14)11(9)3/h5-8H,1-4H3 |
| SMIL | Cc1ccc2c(C)c(C)ccc2c1C |
| IUPAC navn | 1,2,5,6-tetramethylnaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.277 |
| Formel vægt | 184.125 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?