Få mere at vide
1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12Br4/c9-5-1-2-6(10)8(12)4-3-7(5)11/h5-8H,1-4H2 |
| Formel vægt | 423.7673 |