Få mere at vide
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol |
| CAS | 1707-77-3 |
| Molekylær formel | C12H22O6 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-D-mannitol, D-(+)-1,2:5,6-Di-O-isopropylidenemannitol, D-Mannitol 1,2:5,6-Bis-acetonide, Mannitol Diacetonide, NSC 47987, NSC 67545, NSC 89874 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O6/c1-11(2)15-5-7(17-11)9(13)10(14)8-6-16-12(3,4)18-8/h7-10,13-14H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2 |
| IUPAC navn | (1S,2S)-1,2-bis[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]ethane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.3 |
| Formel vægt | 262.1416 |