Få mere at vide
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637970 1 g Glasflaske 1g
10647970 5 g Glass bottle 5g
10872041 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393330010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1707-77-3
Molekylær formel C12H22O6
Molekylvægt (g/mol) 262.3
InChI nøgle ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
Synonym 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, d-mannitol diacetonide, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene-d-mannitol, d-mannitol 1,2:5,6-bis-acetonide, 1s,2s-1,2-bis 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1s,2s-1,2-bis r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, mannitol diacetonide, diacetone-d-mannitol, zlchem 213
PubChem CID 96011
IUPAC navn (1S,2S)-1,2-bis[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]ethan-1,2-diol
SMIL CC1(OCC(O1)C(C(C2COC(O2)(C)C)O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 105.0°C to 114.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotation +5° to +7° (20°C, 589nm) c=5, chloroform
Formel vægt 262.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver