missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-Alpha-D-gulofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-gulofuranose |
| CAS | 14686-89-6 |
| Molekylær formel | C12H20O6 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8-,9-,10+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)OCC(O1)[C@@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@H]2O |
| IUPAC navn | (3aR,5R,6S,6aS)-5-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.28 |
| Formel vægt | 260.126 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?