Få mere at vide
1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Artikelnummer. 30383217
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30383217 25 g
1 options
Artikelnummer. 30383217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45800025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,5,6-Di-O-Isopropylidene-A-D-
CAS 582-52-5
Molekylær formel C12 H20 O6
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
SMIL CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O
IUPAC navn (3aR,5S,6S,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 260.28
Formel vægt 260.126