Få mere at vide
1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-allo-furanose, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10521354 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10521354 10 g Glasflaske 10g
10219543 500 mg Glasflaske 500mg
10319440 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521354 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270960100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 2595-05-3 | Molekylformel: C12H20O6 | Molekylvægt: 260,28 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2595-05-3
Molekylær formel C12H20O6
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00135634
InChI nøgle KEJGAYKWRDILTF-VVULQXIFSA-N
Synonym 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene, 5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-?-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-ribo-hexofuranose, 1-o,2-o:5-o,6-o-diisopropylidene-alpha-d-allofuranose
PubChem CID 7157054
IUPAC navn (3aR,5S,6R,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMIL CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-α-D-allo-furanose
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 73 °C til 77 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand +37,50 (20,00 °C c=1, chloroform)
Specifik rotation +37.5
Formel vægt 260.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver