missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-myo-inositol, TRC

Artikelnummer. 30370955
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370955 5 g
30370102 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4390105G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34711-26-7
Molekylær formel C18H28O6
Molekylvægt (g/mol) 340.41
Synonym (±)-2,3:4,5-Di-O-cyclohexylidene-D-myo-inositol, 1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-DL-myo-inositol, DL-Myo-1,2:5,6-di-O-cyclohexylideneinositol
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]2[C@@H]4OC5(CCCCC5)O[C@H]14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-myo-inositol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H28O6/c19-11-12(20)14-16(24-18(22-14)9-5-2-6-10-18)15-13(11)21-17(23-15)7-3-1-4-8-17/h11-16,19-20H,1-10H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Formel vægt 340.1886
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.