missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,4-Trioctyl Ester 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30134775
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134775 2.5 g 2.5g
30004414 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8863002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 89-04-3
Molekylær formel C33H54O6
Molekylvægt (g/mol) 546.78
Synonym Trimellitic Acid Trioctyl Ester, ADK Cizer C 8, Adekacizer C 8, Crodamol TOTM, Diplast TM 8, Monocizer W 750, PX 338, Tri-n-octyl Trimellitate, Trimellitate N 08, Trimex N 08, Trioctyl 1,2,4-Benzenetricarboxylate, Trioctyl Trimellitate, Tris(n-octyl)Trimellitate, Tris(octyl) Trimellitate, Vinycizer W 700, W 700, W 750, W 755
IUPAC navn trioctyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
SMIL CCCCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trioctyl Ester 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C33H54O6/c1-4-7-10-13-16-19-24-37-31(34)28-22-23-29(32(35)38-25-20-17-14-11-8-5-2)30(27-28)33(36)39-26-21-18-15-12-9-6-3/h22-23,27H,4-21,24-26H2,1-3H3
Formel vægt 546.392
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.