Få mere at vide
1,2,4-Trinonyl Ester 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate |
| CAS | 35415-27-1 |
| Molekylær formel | C36 H60 O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid Trinonyl Ester, Trimellitic Acid Trinonyl Ester, Tri-n-nonyl Trimellitate, Trinonyl Trimellitate |
| InChI formel | InChI=1S/C36H60O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-27-40-34(37)31-25-26-32(35(38)41-28-23-20-17-14-11-8-5-2)33(30-31)36(39)42-29-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,30H,4-24,27-29H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 588.858 |
| Formel vægt | 588.439 |