missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,4-Trinonyl Ester 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30450660
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450660 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450660 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT886290100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
CAS 35415-27-1
Molekylær formel C36 H60 O6
Mængde 100 mg
Synonym 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid Trinonyl Ester, Trimellitic Acid Trinonyl Ester, Tri-n-nonyl Trimellitate, Trinonyl Trimellitate
InChI formel InChI=1S/C36H60O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-27-40-34(37)31-25-26-32(35(38)41-28-23-20-17-14-11-8-5-2)33(30-31)36(39)42-29-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,30H,4-24,27-29H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCCCCC
IUPAC navn trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 588.858
Formel vægt 588.439
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.