Få mere at vide
1,2,4-Trimethylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30450133
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30450133 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30450133 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT796176500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trimethylbenzene
CAS 95-63-6
Molekylær formel C9 H12
Mængde 500 mg
Synonym 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,2,5-Trimethylbenzene, 1,3,4-Trimethylbenzene, 3,4-Dimethyltoluene, Methyl-p-xylene, NSC 65600, Pseudocumene, Pseudocumol, pseudo-Cumene, ψ-Cumene
InChI formel InChI=1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
SMIL Cc1ccc(C)c(C)c1
IUPAC navn 1,2,4-trimethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 120.19
Formel vægt 120.0939