Få mere at vide
1,2,4-Trimethylbenzene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899950
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15899950 500 mL
15889950 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15899950 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8145050500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-63-6
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 120.19
Tekniske data
Smeltepunkt -44°C
Tæthed 0.88 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 168°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008527
Mængde 500 mL
Synonym 1,2,4-Trimethylbenzene, Pseudocumol, 1,2,4-Trimethylbenzene