missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,4-Trimethylbenzene-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Trimethylbenzene D12 |
| CAS | 350818-61-0 |
| Molekylær formel | C9D12 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Perdeuterated 1,2,4-trimethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,4-tris(methyl-d3)benzene-3,5,6-d3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.27 |
| Formel vægt | 132.17 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?