Få mere at vide
1,2,4-Trimethylbenzene-d12, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Trimethylbenzene D12 |
| CAS | 350818-61-0 |
| Molekylær formel | C9D12 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Perdeuterated 1,2,4-trimethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C1=C([2 H])C([2 H])=C(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])=C1C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,4-tris(methyl-d3)benzene-3,5,6-d3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.27 |
| Formel vægt | 132.17 g/mol |
| Vis mere |