Få mere at vide
1,2,4-Trimethylbenzene, 98%
Artikelnummer. 15431017
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431017 10 kg 10kg
11331789 500 g 500g
11321789 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012411.A9
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-63-6 | C9H12 | 120.195 g/mol
1,2,4-Trimethylbenzen anvendes som en flydende scintillator. Det bruges også som steriliseringsmiddel og til fremstilling af farvestoffer, parfumer og harpikser. Det bruges som et sikkert opløsningsmiddel til fremstilling af H 2 O 2 (hydrogenperoxid). Pseudocumen bruges hovedsageligt som råmateriale til fremstilling af trimellitsyreanhydrid, pyromellitsyredianhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-63-6
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.195
MDL nummer MFCD00008527
InChI nøgle GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
PubChem CID 7247
ChEBI CHEBI:34039
IUPAC navn 1,2,4-trimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trimethylbenzene
Smeltepunkt -44°C
Tæthed 0.882 g/mL
Kogepunkt 169°C to 171°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.504
Mængde 10 kg
FN nummer UN3295
Beilstein 1903005
Merck Index 14,7915
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,benzene and ether; Slightly soluble in water
Formel vægt 120.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske