Få mere at vide
1,2,4-Trimethylbenzen, 98%
Beskrivelse
1,2,4-Trimethylbenzen anvendes som en flydende scintillator. Det bruges også som steriliseringsmiddel og til fremstilling af farvestoffer, parfumer og harpikser. Det bruges som et sikkert opløsningsmiddel til fremstilling af H 2 O 2 (hydrogenperoxid). Pseudocumen bruges hovedsageligt som råmateriale til fremstilling af trimellitsyreanhydrid, pyromellitsyredianhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Trimethylbenzene |
| Smeltepunkt | -44 °C |
| Tæthed | 0.882 g/mL |
| Kogepunkt | 169 °C til 171 °C |
| Flammepunkt | 48 °C (118 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.504 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1903005 |
| Vis mere |