Få mere at vide
1,2,4-Trimethylbenzene, 98%
Artikelnummer. 11321789
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 11321789
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012411.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95-63-6 | C9H12 | 120.195 g/mol
1,2,4-Trimethylbenzen anvendes som en flydende scintillator. Det bruges også som steriliseringsmiddel og til fremstilling af farvestoffer, parfumer og harpikser. Det bruges som et sikkert opløsningsmiddel til fremstilling af H 2 O 2 (hydrogenperoxid). Pseudocumen bruges hovedsageligt som råmateriale til fremstilling af trimellitsyreanhydrid, pyromellitsyredianhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-63-6
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.195
MDL nummer MFCD00008527
InChI nøgle GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
PubChem CID 7247
ChEBI CHEBI:34039
IUPAC navn 1,2,4-trimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trimethylbenzene
Smeltepunkt -44°C
Tæthed 0.882 g/mL
Kogepunkt 169°C to 171°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.504
Mængde 2 kg
FN nummer UN3295
Beilstein 1903005
Merck Index 14,7915
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,benzene and ether; Slightly soluble in water
Formel vægt 120.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske