Få mere at vide
1,2,4-Trimethoxybenzen, TRC
Artikelnummer. 30451822
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30451822 100 g
1 options
Artikelnummer. 30451822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT795545100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trimethoxybenzene
CAS 135-77-3
Molekylær formel C9 H12 O3
Mængde 100 g
Synonym 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMIL COc1ccc(OC)c(OC)c1
IUPAC navn 1,2,4-trimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Formel vægt 168.0786