Få mere at vide
1,2,4-Trimethoxybenzen, Mikromol™
Artikelnummer. 17909154
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17909154 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17909154 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0066.08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,2,4-Trimethoxybenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trimethoxybenzene
CAS 135-77-3
Analyt- eller komponentnavne 1,2,4-Trimethoxybenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMIL COc1ccc(OC)c(OC)c1
IUPAC navn 1,2,4-trimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 168,0786 g/mol