Få mere at vide
1,2,4-Trihydroxybenzen, 97%
Artikelnummer. 11464240
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464240 1 g 1g
11404384 5 g 5g
11414384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464240 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13069.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 533-73-3 | C6H6O3 | 126,111 g/mol
1,2,4-Trihydroxybenzen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges som en metabolit af benzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2,4-Trihydroxybenzen er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges som en metabolit af benzen.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra syrechlorider, syreanhydrider, baser, oxidationsmidler. Luft& Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-73-3
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.111
MDL nummer MFCD00002198
InChI nøgle GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-benzenetriol, 1,2,4-trihydroxybenzene, hydroxyhydroquinone, hydroxyquinol, oxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyphenol, oxyhydrochinon, hydroquinone, hydroxy, 4-hydroxycatechol, 1,3,4-trihydroxybenzene
PubChem CID 10787
ChEBI CHEBI:16971
IUPAC navn benzen-1,2,4-triol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trihydroxybenzene
Smeltepunkt ∼140 °C (sublimering)
Mængde 1 g
Beilstein 2042863
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,1073
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Trihydroxybenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Benzenetriol