Få mere at vide
1,2,4-Trifluorobenzene, TRC
Artikelnummer. 30454026
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Product Code. Mængde
30454026 5 g
1 options
Product Code. 30454026 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT8967355G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trifluorobenzene
CAS 367-23-7
Molekylær formel C6H3F3
Mængde 5 g
Synonym 1,2,5-Trifluorobenzene, 1,3,4-Trifluorobenzene, NSC 10263
InChI formel InChI=1S/C6H3F3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
SMIL Fc1ccc(F)c(F)c1
IUPAC navn 1,2,4-trifluorobenzene
Molekylvægt (g/mol) 132.08
Formel vægt 132.0187