Få mere at vide
1,2,4-Trifluorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Trifluorobenzene |
| CAS | 367-23-7 |
| Molekylær formel | C6H3F3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2,5-Trifluorobenzene, 1,3,4-Trifluorobenzene, NSC 10263 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3F3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H |
| SMIL | Fc1ccc(F)c(F)c1 |
| IUPAC navn | 1,2,4-trifluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.08 |
| Formel vægt | 132.0187 |