Få mere at vide
1,2,4-Triethylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Triethylbenzene |
| CAS | 877-44-1 |
| Molekylær formel | C12 H18 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzene','1,2,4-triethyl-, 1,2,4-Triethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCc1ccc(CC)c(CC)c1 |
| IUPAC navn | 1,2,4-triethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.27 |
| Formel vægt | 162.1409 |