Få mere at vide
1,2,4-Trichlorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30456095
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30456095 10 g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30456095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77422010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trichlorobenzene
CAS 120-82-1
Molekylær formel C6 H3 Cl3
Mængde 10 g
Synonym Benzene','1,2,4-trichloro-, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzol, 1,2,5-Trichlorobenzene, 1,3,4-Trichlorobenzene, Hostetex L-PEC, NSC 406697, unsym-Trichlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
SMIL Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn 1,2,4-trichlorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 181.45
Formel vægt 179.93