Få mere at vide
1,2,4-Trichlorbenzen, spektrofotometrisk grad, 99% min
Artikelnummer. 11383547
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383547 250 mL 250ml
11303557 1 L 1 L
11393547 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019390.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.53 DKK
    400.65 DKK / 250ml
    Spare 44.88 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrester 5 ppm, H2O 0,01 % | CAS: 120-82-1 | C6H3Cl3 | 181,44 g/mol
1,2,4-Trichlorbenzen bruges som dielektrisk og varmeoverførselsvæske i transformere. Det fungerer som mellemprodukt, affedtningsmiddel, træbeskyttelsesmiddel og opløsningsmiddel til farvestof. Det er et højtemperaturopløsningsmiddel, der bruges i gelpermeationskromatografi, især til polyethylen og polypropylen. Desuden bruges den som smøremiddel og som syntetisk transformerolie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-82-1
Molekylær formel C6H3Cl3
Molekylvægt (g/mol) 181.44
MDL nummer MFCD00000547
InChI nøgle PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC navn 1,2,4-trichlorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 4-Trichlorobenzene
Smeltepunkt 17 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.454
Mængde 250 mL
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Tændingspunkt 571 °C (1060 °F)
Lugt Aromatisk
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.572
Analyseprocentområde 99% min.
Kogepunkt 213 °C
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 181.45
Grad Spektrofotometri
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1, 2, 4-Trichlorobenzene
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Trichlorobenzene