Få mere at vide
1,2,4-Trichlorobenzene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Trichlorobenzene |
| Smeltepunkt | 17°C |
| Tæthed | 1.45 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| MDL nummer | MFCD00000547 |
| Synonym | 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene |
| Kogepunkt | 213.5°C/1013 hPa |