Få mere at vide
1,2,4-Trichlorbenzen, ReagentPlus™, ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15691270 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Rustfri ståldåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15691270 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15681270 1 L Glasflaske 1 L
15601280 20 L Rustfri ståldåse 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15691270 Leverandør Fluka Leverandørnr. 1320472.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    968.00 DKK
    779.90 DKK / 2.5 L
    Spare 188.10 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-82-1
Molekylær formel C6H3Cl3
Molekylvægt (g/mol) 181.44
MDL nummer MFCD00000547
InChI nøgle PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC navn 1,2,4-trichlorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trichlorobenzene
Smeltepunkt 17 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1,454 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 6,6 % (150 °F)
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Tændingspunkt 1060 °F
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks n20/D 1.571 (bogstaveligt)
Damptryk 1 mmHg (40 °C)
FN nummer UN2321
Beilstein 956819
Kogepunkt 213,5 °C
Formel vægt 181,45 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ReagentPlus
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-trichlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-trichlorobenzene