Få mere at vide
1,2,4-trichlorbenzen, pakket under argon, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568614 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
3.8 L
Emballage:
Smal mund PVC-belagt ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
3.8 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15568614 3.8 L Smal mund PVC-belagt ravfarvet glasflaske 3.8 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15568614 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 944405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-05-2027
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Opløsningsmidler med høj renhed til brug i analytiske og præparative separationer
    Velegnet til brug i gelpermeationskromatografi
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trichlorobenzene
Navn note Pakket under Argon
CAS 120-82-1
Mængde 3.8 L
Emballage Smal mund PVC-belagt ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.45kg
Molekylær formel C6H3Cl3
Synonym benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
InChI nøgle PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2,4-trichlorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 181.44
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
Formel vægt 181.45
Grad HPLC