missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,4-Trichlorobenzene-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Trichlorobenzene-d3 |
| CAS | 2199-72-6 |
| Molekylær formel | C6 2H3 Cl3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,4-d3','3,5,6-trichloro-, Benzene-1,2,4-d3','trichloro- (7CI), 3,5,6-Trichlorobenzene-1,2,4-d3, 1,2,4-Trichlorobenzene-d3, 1,2,4-Trichlorobenzene D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H/i1D,2D,3D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([2H])c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,4-trichloro-3,5,6-trideuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.47 |
| Formel vægt | 182.9489 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?