Få mere at vide
1,2,4-Trichlorobenzene, CHROMASOLV™, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- High purity chromatography solvents
- Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Trichlorobenzene |
| Smeltepunkt | 16°C (literature) |
| Navn note | CHROMASOLV™, ≥99% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Tæthed | 1.454 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kogepunkt | 213.5°C |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 105°C |
| Emballage | Glass Bottle |
| Lineær formel | C6H3Cl3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,2,4-Trichlorobenzene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.