Få mere at vide
1,2,4-Trichlorbenzen, 99%
Artikelnummer. 15473017
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473017 4 x 2.5 kg Hver
11469382 500 g 500g
11479382 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15473017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10130.:L
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 120-82-1 | C6H3Cl3 | 181,44 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
1,2,4-Trichlorbenzen bruges som dielektrisk og varmeoverførselsvæske i transformere. Det fungerer som mellemprodukt, affedtningsmiddel, træbeskyttelsesmiddel og opløsningsmiddel til farvestof. Det er et højtemperaturopløsningsmiddel, der bruges i gelpermeationskromatografi, især til polyethylen og polypropylen. Desuden bruges den som smøremiddel og som syntetisk transformerolie.
Opløselighed
Blandbar med ether, benzen, CS{2}. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-82-1
Molekylær formel C6H3Cl3
Molekylvægt (g/mol) 181.44
MDL nummer MFCD00000547
InChI nøgle PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC navn 1,2,4-trichlorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trichlorobenzene
Smeltepunkt 17 °C
Tæthed 1.454g/mL
Mængde 4 x 2.5 kg
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.572
FN nummer UN2321
Merck Index 14,9631
Kogepunkt 213 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ether, benzen, CS2; Ublandelig med vand.
Formel vægt 181.45
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Trichlorobenzene