Få mere at vide
1,2,4-Trichlorobenzene, 99%
Beskrivelse
1,2,4-Trichlorbenzen bruges som dielektrisk og varmeoverførselsvæske i transformere. Det fungerer som mellemprodukt, affedtningsmiddel, træbeskyttelsesmiddel og opløsningsmiddel til farvestof. Det er et højtemperaturopløsningsmiddel, der bruges i gelpermeationskromatografi, især til polyethylen og polypropylen. Desuden bruges den som smøremiddel og som syntetisk transformerolie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2,4-Trichlorbenzen bruges som dielektrisk og varmeoverførselsvæske i transformere. Det fungerer som mellemprodukt, affedtningsmiddel, træbeskyttelsesmiddel og opløsningsmiddel til farvestof. Det er et højtemperaturopløsningsmiddel, der bruges i gelpermeationskromatografi, især til polyethylen og polypropylen. Desuden bruges den som smøremiddel og som syntetisk transformerolie.
Opløselighed
Blandbar med ether, benzen, CS{2}. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Trichlorobenzene |
| Smeltepunkt | 17°C |
| Tæthed | 1.454 |
| Kogepunkt | 213°C |
| Mængde | 2500 g |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.572 |
| FN nummer | UN2321 |
| Merck Index | 14,9631 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with ether,benzene,CS2;Immiscible with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2,4-Trichlorobenzene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,2,4-Trichlorobenzene