Få mere at vide
1,2,4-Trichlorbenzen, 99%
Artikelnummer. 11469382
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469382 500 g 500g
11479382 2500 g 2500g
15473017 4 x 2.5 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469382 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10130.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 120-82-1 | C6H3Cl3 | 181,44 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
1,2,4-Trichlorbenzen bruges som dielektrisk og varmeoverførselsvæske i transformere. Det fungerer som mellemprodukt, affedtningsmiddel, træbeskyttelsesmiddel og opløsningsmiddel til farvestof. Det er et højtemperaturopløsningsmiddel, der bruges i gelpermeationskromatografi, især til polyethylen og polypropylen. Desuden bruges den som smøremiddel og som syntetisk transformerolie.
Opløselighed
Blandbar med ether, benzen, CS{2}. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-82-1
Molekylær formel C6H3Cl3
Molekylvægt (g/mol) 181.44
MDL nummer MFCD00000547
InChI nøgle PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC navn 1,2,4-trichlorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trichlorobenzene
Smeltepunkt 17°C
Tæthed 1.454
Mængde 500 g
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.572
FN nummer UN2321
Merck Index 14,9631
Kogepunkt 213°C
Opløselighedsinformation Miscible with ether,benzene,CS2;Immiscible with water.
Formel vægt 181.45
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Trichlorobenzene