Få mere at vide
1,2,4-trichlorbenzen 5000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30309027
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 ml
Product Code. Mængde
30309027 1 ml
1 options
Product Code. 30309027 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09011084ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 5000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol