Få mere at vide
1,2,4-Trichloro-5-iodobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Trichloro-5-iodobenzene |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl3I/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H |
| Formel vægt | 305.8267 |