missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,4-Trichloro-5-ethynyl-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Trichloro-5-ethynyl-benzene |
| CAS | 6546-87-8 |
| Molekylær formel | C8H3Cl3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2,4-Trichloro-5-ethynylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3Cl3/c1-2-5-3-7(10)8(11)4-6(5)9/h1,3-4H |
| SMIL | Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)C#C |
| IUPAC navn | 1,2,4-trichloro-5-ethynylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.47 |
| Formel vægt | 203.93 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?