Få mere at vide
1,2,4-Tributylfosfortrithioat, TRC
Artikelnummer. 30456056
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456056 50 mg
30457355 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456056 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88659350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-48-8
Molekylær formel C12 H27 O P S3
Molekylvægt (g/mol) 314.51
Synonym Butyl phosphorotrithioate (6CI), B 1,776, Butiphos, Butyl phosphorotrithioate ((BuS)3PO), Chemagro B 1776, DEF, DEF (defoliant), DEF 6, De-Green, Fos-Fall A, Fosfall, S,S,S-Tributyl phosphorotrithioate, S,S,S-Tributyl trithiophosphate, TBPT, TBTP, Tribufos
IUPAC navn 1-bis(butylsulfanyl)fosforsulfanylbutan
SMIL CCCCSP(=O)(SCCCC)SCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tribufos
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H27OPS3/c1-4-7-10-15-14(13,16-11-8-5-2)17-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Formel vægt 314.0962