Få mere at vide
1,2,4-Tribromobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Tribromobenzene |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H |
| Formel vægt | 311.7785 |