missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,4-Tribromo-2,3-dimethylbutane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Tribromo-2,3-dimethylbutane |
| CAS | 2445792-13-0 |
| Molekylær formel | C6H11Br3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Br3/c1-5(3-7)6(2,9)4-8/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(CBr)C(C)(Br)CBr |
| IUPAC navn | 1,2,4-tribromo-2,3-dimethylbutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.86 |
| Formel vægt | 319.8411 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?