Få mere at vide
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3-thiol, TRC
Artikelnummer. 30451429
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30451429 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30451429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79653350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
CAS 6952-68-7
Molekylær formel C6H5N3S
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5N3S/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10)
SMIL S=C1NN=C2C=CC=CN12
IUPAC navn 2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-thion
Molekylvægt (g/mol) 151.19
Formel vægt 151.0204