Få mere at vide
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10324052
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10324052 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10324052 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07000DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
CAS 6952-68-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H5N3S
MDL nummer MFCD03783345
Mængde 1 g
Synonym 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, s-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, unii-t0rly3osj5, t0rly3osj5, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thione, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, 3-mercaptotriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol
InChI nøgle ZQMDNIPQCWNIMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL S=C1NN=C2C=CC=CN12
IUPAC navn 2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-thion
Molekylvægt (g/mol) 151.19
PubChem CID 676422
Formel vægt 151.19
Procent renhed 97%