Få mere at vide
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-thiol, 96%
Artikelnummer. 15455447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455447 5 g 5g
15445447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32694.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
CAS: 6952-68-7 | C6H5N3S | 151,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6952-68-7
Molekylær formel C6H5N3S
Molekylvægt (g/mol) 151.19
MDL nummer MFCD03783345
InChI nøgle ZQMDNIPQCWNIMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, s-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, unii-t0rly3osj5, t0rly3osj5, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thione, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, 3-mercaptotriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol
PubChem CID 676422
IUPAC navn 2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-thion
SMIL S=C1NN=C2C=CC=CN12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Smeltepunkt 209 °C til 210 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 151.19
Procent renhed 96%