Få mere at vide
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-thiol, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol |
| Smeltepunkt | 209°C to 210°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 151.19 |
| Procent renhed | 96% |