Få mere at vide
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one |
| CAS | 6969-71-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H5 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C1NN=C2C=CC=CN12 |
| Vis mere |