Få mere at vide
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 98+%
Artikelnummer. 11399475
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399475 5 g 5g
11309485 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18705.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6969-71-7 | C6H5N3O | 135.126 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6969-71-7
Molekylær formel C6H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 135.126
MDL nummer MFCD00022632
InChI nøgle LJRXNXBFJXXRNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridin-3 2h-one, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridin-3 2h-one, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridin-3-one, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridin-3-ol, s-triazolo 4,3-a pyridin-3-ol, 2h,3h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridin-3-one, 3-hydroxytriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo-4,3,a pyridin-3 2h-one, 4-hydro-2h-1,2,4-triazolino 4,3-a pyridin-3-one
PubChem CID 81431
IUPAC navn 2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-on
SMIL C1=CC2=NNC(=O)N2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Smeltepunkt 233°C to 235°C
Mængde 5 g
Beilstein 607433
Formel vægt 135.13
Procent renhed ≥98%