Få mere at vide
1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzothiazole-5-methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzothiazole-5-methanol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N3OS/c13-4-6-2-1-3-7-8(6)12-5-10-11-9(12)14-7/h1-3,5,13H,4H2 |
| Formel vægt | 205.031 |