Få mere at vide
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-1-2-6-8-4-9-10(6)3-5/h1-4H,(H,11,12) |
| Formel vægt | 163.0382 |