Få mere at vide
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-6-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-6-ol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O/c10-5-1-2-6-7-4-8-9(6)3-5/h1-4,10H |
| Formel vægt | 135.0433 |